AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
Lieferant: Serva
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
31682.01
31682.02
SERA31682.01EA
99.9
EUR
SERA31682.01
SERA31682.02
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
Formel:
C₈H₁₁ClFNO₂S Molecular Weight: 239.69 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00132962 CAS-Nummer: 30827-99-7 UN: 3261 ADR: 8 II |