Penicillin G Kaliumsalz

Lieferant: Serva
Achtung

Synonyme: Kalium-[2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat, (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6- (2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure Kaliumsalz, 6-(2-Phenylacetamido)penicillansäure Kaliumsalz, [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure Kaliumsalz, Benzylpenicillin Kaliumsalz

31749.03 31749.04
SERA31749.03EA 141 EUR
SERA31749.03 SERA31749.04
Penicillin G Kaliumsalz
Penicillin G Kaliumsalz
Formel: C₁₆H₁₇KN₂O₄S
Molecular Weight: 372.49 g/mol
Schmelzpunkt: 214…217 °C
Dichte: 1.359 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00036193
CAS-Nummer: 113-98-4
EINECS: 204-038-0
Merck Index: 12,07225

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR