Phenol
Lieferant: Serva
Gefahr
Synonyme: Phenylalkohol, Hydroxybenzol, Carbolsäure
32046.02
SERA32046.02EA 0 EUR
SERA32046.02
Phenol
Phenol
Formel: C₆H₅OH
Molecular Weight: 94,11 g/mol
Siedepunkt: 181,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40,8 °C
Dichte: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390