Polyethylenglycol 6.000

Lieferant: Serva

33137.01 33137.02
SERA33137.01EA 43.4 EUR
SERA33137.01 SERA33137.02
Polyethylenglycol 6.000
Polyethylenglycol 6.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…62 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779614
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR