Säurefuchsin

Lieferant: Serva

Synonyme: Fuchsin sauer Dinatriumsalz, Fuchsin S, 3-(1-(4-Amino-3-methyl-5-sulfonatophenyl)-1-(4-amino-3-sulfonatophenyl)methylen)cyclohexa-1,4-diensulfonsäure

34597.01 34597.02
SERA34597.01EA 86.9 EUR
SERA34597.01 SERA34597.02
Säurefuchsin
Säurefuchsin
Formel: C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃
Schmelzpunkt: > 130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013286
CAS-Nummer: 3244-88-0
EINECS: 221-816-5
Merck Index: 12,00109

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR