Spermidin Trihydrochlorid
Lieferant: Serva
Synonyme:
4-Azaoctamethylendiamin Trihydrochlorid, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutan Trihydrochlorid, 4-Azoniaoctamethylendiammoniumtrichlorid
35285.02
SERA35285.02EA
315
EUR
SERA35285.02
Spermidin Trihydrochlorid
Spermidin Trihydrochlorid
Formel:
C₇H₂₂Cl₃N₃ Molecular Weight: 254,63 g/mol Schmelzpunkt: 256…258 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00012918 CAS-Nummer: 334-50-9 EINECS: 206-379-0 Merck Index: 12,08893 |