D(+)-Saccharose

Lieferant: Serva

Synonyme: Haushaltszucker, D(+)-Sucrose, Rübenzucker, Rohrzucker, 2-β-D-Fructofuranosyl-1-α-D-glucopyranosid, Sucrose, Kristallzucker

35580.02 35580.03 35580.04
SERA35580.02EA 37.5 EUR
SERA35580.02 SERA35580.03 SERA35580.04
D(+)-Saccharose
D(+)-Saccharose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Molecular Weight: 342.3 g/mol
Schmelzpunkt: 169…170 °C
Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006626
CAS-Nummer: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR