Taurin
Lieferant: Serva
Synonyme:
2-Aminoethanesulphonic acid
35770.03
35770.04
SERA35770.03EA
0
EUR
SERA35770.03
SERA35770.04
Taurin
Taurin
Formel:
C₂H₇NO₃S Molecular Weight: 125.15 g/mol Schmelzpunkt: 300 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008197 CAS-Nummer: 107-35-7 EINECS: 203-483-8 Merck Index: 13,09163 |