Tetranitroblau-Tetrazoliumchlorid
Lieferant: Serva
Synonyme:
TNBT
35935.02
35935.03
SERA35935.02EA
0
EUR
SERA35935.02
SERA35935.03
Tetranitroblau-Tetrazoliumchlorid
Tetranitroblau-Tetrazoliumchlorid
Formel:
C₄₀H₂₈Cl₂N₁₂O₁₀ Molecular Weight: 907.64 g/mol Schmelzpunkt: 165 |
MDL:
MFCD00036338 CAS-Nummer: 1184-43-6 EINECS: 214-665-1 |