Tetrazoliumblauchlorid
Lieferant: Serva
Synonyme: Tetrazolblau, 3,3′-(3,3′-Dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)-bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium)dichlorid, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylen)bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazoliumchlorid), blaues Tetrazoliumchlorid, BTC, 3,3′-Dianisol-4,4′-bis(3,5-diphenyltetrazoliumchlorid)
35950.02
SERA35950.02EA 0 EUR
SERA35950.02
Tetrazoliumblauchlorid
Tetrazoliumblauchlorid
Formel: C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂
Molecular Weight: 727,65 g/mol
Schmelzpunkt: 265…270 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040933
CAS-Nummer: 1871-22-3
EINECS: 217-488-8
Merck Index: 12,09380