Thiamin Hydrochlorid
Lieferant: Serva
36020.02
36020-0100
SERA36020.02EA
85.6
EUR
SERA36020.02
SERA36020-0100
Thiamin Hydrochlorid
Thiamin Hydrochlorid
Formel:
C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS Schmelzpunkt: 252 °C Dichte: 1,401 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012780 CAS-Nummer: 67-03-8 EINECS: 200-641-8 Merck Index: 13,09366 |