L-Threonin
Lieferant: Serva
Synonyme:
(2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
36382.02
36382.03
SERA36382.02EA
0
EUR
SERA36382.02
SERA36382.03
L-Threonin
L-Threonin
Formel:
C₄H₉NO₃ Molecular Weight: 119.12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064270 CAS-Nummer: 72-19-5 EINECS: 200-774-1 |