Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Lieferant: Serva
|
Achtung
|
Synonyme:
Aminomethylidintrimethanol, Tris(hydroxymethyl)methylamin, THAM, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol, Tromethamin, TRIS Base, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
37180.02
37180.03
37180.04
37180.05
SERA37180.02EA
37.2
EUR
SERA37180.02
SERA37180.03
SERA37180.04
SERA37180.05
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel:
NH₂C(CH₂OH)₃ Molecular Weight: 121.14 g/mol Siedepunkt: 357 Schmelzpunkt: 169…172 °C Dichte: 1.328 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004679 CAS-Nummer: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Merck Index: 13,09842 |