Tricin
Lieferant: Serva
Synonyme: N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycin
37195.01 37195.03
SERA37195.01EA 0 EUR
SERA37195.01 SERA37195.03
Tricin
Tricin
Formel: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Schmelzpunkt: 187 °C
Dichte: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004277
CAS-Nummer: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724