TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Lieferant: Serva
Gefahr
37243.01
SERA37243.01EA 0 EUR
SERA37243.01
TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Siedepunkt: ∼150 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00128254
CAS-Nummer: 9036-19-5
UN: 3082
ADR: 9,III