L(-)-Tryptophan
Lieferant: Serva
Synonyme:
L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
37422.02
37422.03
37422.04
SERA37422.02EA
0
EUR
SERA37422.02
SERA37422.03
SERA37422.04
L(-)-Tryptophan
L(-)-Tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 204.23 g/mol Schmelzpunkt: 290 Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064340 CAS-Nummer: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Merck Index: 12,09929 |