Tween® 80 (Polysorbat)

Lieferant: Serva

37475.01 37475.02
SERA37475.01EA 51.2 EUR
SERA37475.01 SERA37475.02
Tween® 80 (Polysorbat)
Tween® 80 (Polysorbat)
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR