Citronensäure Monohydrat
Lieferant: Serva
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
38640.01
38640.02
38640.03
SERA38640.01EA
35.2
EUR
SERA38640.01
SERA38640.02
SERA38640.03
Citronensäure Monohydrat
Citronensäure Monohydrat
Formel:
C₆H₈O₇.H₂O Molecular Weight: 210.14 g/mol Schmelzpunkt: 135…152 °C Dichte: 1.552 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 173.9 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149972 CAS-Nummer: 5949-29-1 EINECS: 201-069-1 Merck Index: 13,02350 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...