E/E absolut ≥99,7% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-frei (nicht vergällt)
Lieferant: Serva
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyl alcohol
39556.01
39556.02
39556.03
SERA39556.01EA
65.3
EUR
SERA39556.01
SERA39556.02
SERA39556.03
E/E absolut ≥99,7% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-frei (nicht vergällt)
Ethanol
Formel:
C₂H₅OH Molecular Weight: 46.07 g/mol Siedepunkt: 78,3 Schmelzpunkt: –114.5 °C Dichte: 0.79 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 12 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003568 CAS-Nummer: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3 II Merck Index: 12,03806 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...