Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 360,000 (K90)
Lieferant: Serva
Synonyme:
Polyvidon, Poly[1-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethylen], PVP
39609.01
39609.02
SERA39609.01EA
0
EUR
SERA39609.01
SERA39609.02
Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 360,000 (K90)
Polyvinylpyrrolidon
Formel:
(C₆H₉NO)n Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01076626 CAS-Nummer: 9003-39-8 |