Ammoniumchlorid
Lieferant: Serva
Achtung
Synonyme: Salmiak
39752.01
SERA39752.01EA 82.1 EUR
SERA39752.01
Ammoniumchlorid
Ammoniumchlorid
Formel: NH₄Cl
Molecular Weight: 53.49 g/mol
Schmelzpunkt: 335
Dichte: 1.5256 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011420
CAS-Nummer: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM