Dimethylsulfoxid
Lieferant: Serva
Synonyme: Methylsulfinylmethan, DMSO
39757.01 39757.02
SERA39757.01EA 40.9 EUR
SERA39757.01 SERA39757.02
Dimethylsulfoxid
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
Molecular Weight: 78.14 g/mol
Siedepunkt: 189
Schmelzpunkt: 18.5
Dichte: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM