Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) aqueous solution
Lieferant: Serva
39772.01 39772.02
SERA39772.01EA 37.3 EUR
SERA39772.01 SERA39772.02
Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) aqueous solution
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Molecular Weight: 95.21 g/mol
Siedepunkt: 1412
Schmelzpunkt: 715
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684