Mangan(II)chlorid 1 mol/l in wässriger Lösung
Lieferant: Serva
Synonyme: Manganese dichloride
39775.01
SERA39775.01EA 0 EUR
SERA39775.01
Mangan(II)chlorid 1 mol/l in wässriger Lösung
Mangan(II)chlorid
Formel: MnCl₂
Molecular Weight: 125.84 g/mol
Siedepunkt: 1190
Schmelzpunkt: 650
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011114
CAS-Nummer: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
Merck Index: 12,05768