di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat

Lieferant: Serva

Synonyme: Sorensen's Salz, sek. Natriumphosphat Dihydrat, Natriumphosphat dibasisch Dihydrat

39783.01 39783.02
SERA39783.01EA 0 EUR
SERA39783.01 SERA39783.02
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
Formel: Na₂HPO₄·2H₂O
Molecular Weight: 177.99 g/mol
Schmelzpunkt: 92.5
Dichte: 2.1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149182
CAS-Nummer: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR