Colchicin

Lieferant: Serva
Gefahr

Synonyme: 7α-H-Colchicin, (S)-(-)-Colchicin, N-[(7S)-1,2,3,10-Tetramethoxy- 9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[d]heptalen-7-yl]acetamid

77120.01 77120.02 77120.03
SERA77120.01EA 35.7 EUR
SERA77120.01 SERA77120.02 SERA77120.03
Colchicin
Colchicin
Formel: C₂₂H₂₅NO₆
Molecular Weight: 399.44 g/mol
Schmelzpunkt: 154…156 °C
Dichte: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078484
CAS-Nummer: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN: 1544
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,02536

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR