Agarose
Lieferant: Serva
11404.02
11404.03
11404.04
11404.05
A11404.04
11404.07
SERA11404.02EA
0
EUR
SERA11404.02
SERA11404.03
SERA11404.04
SERA11404.05
SERVA11404.04
SERA11404.07
Agarose
Agarose
Schmelzpunkt:
60…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081294 CAS-Nummer: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |