Natriumchlorid regeneration salt für die Enthärtung von Wasser
Lieferant: EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
Synonyme:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
01322
SGWA01322EA
18.5
EUR
SGWA01322
Natriumchlorid regeneration salt für die Enthärtung von Wasser
Natriumchlorid
Formel:
NaCl Molecular Weight: 58,44 g/mol Siedepunkt: 1416 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 801 °C Dichte: 2,17 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003477 CAS-Nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...