GreenSOFT Doppelenthärter MC-N 100-2 C . Doppelenthärtungsanlage zur kontinuierlichen Herstellung von Weichwasser aus Rohwasser (gemäß TrinkwV). Dabei werden die härtebildenden Kationen (z. B. Calcium und Magnesium) gegen Natrium-Ionen ausgetauscht. 1 * 1 ST
Lieferant: EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
GreenSOFT Doppelenthärter MC-N 100-2 C . Doppelenthärtungsanlage zur kontinuierlichen Herstellung von Weichwasser aus Rohwasser (gemäß TrinkwV). Dabei werden die härtebildenden Kationen (z. B. Calcium und Magnesium) gegen Natrium-Ionen ausgetauscht. 1 * 1 ST