Resthärtekontrollgerät ASC DN25 Gerät zur kontinuierlichen Überwachung von Weichwassers auf Resthärte ohne Verbrauch von Chemikalien und Wasser. Das Gerät ist frei von Buntmetall und PVC. Der elektrische Kontakt des Resthärtekontrollgerätes wird dire 1 * 1 ST
Lieferant: EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
Resthärtekontrollgerät ASC DN25 Gerät zur kontinuierlichen Überwachung von Weichwassers auf Resthärte ohne Verbrauch von Chemikalien und Wasser. Das Gerät ist frei von Buntmetall und PVC. Der elektrische Kontakt des Resthärtekontrollgerätes wird dire 1 * 1 ST