Schaltkasten mit LED und potentialfreiem Kontakt Technische Daten: Elektr. Anschluss: primär 230V / 50Hz sekundär 24 VDC Strom max. 1A Kabellänge Zuleitung 2m Abmessungen LxTxH: 122x120x105 mm 1 * 1 ST
Lieferant: EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
Schaltkasten mit LED und potentialfreiem Kontakt Technische Daten: Elektr. Anschluss: primär 230V / 50Hz sekundär 24 VDC Strom max. 1A Kabellänge Zuleitung 2m Abmessungen LxTxH: 122x120x105 mm 1 * 1 ST