Leitfähigkeitsmessgerät, P 2/30
Lieferant: EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
W3T198373
SGWAW3T198373EA 382 EUR
SGWAW3T198373
Leitfähigkeitsmessgerät, P 2/30
Elektrochemische Messgeräte Leitfähigkeitsmessgeräte
Leitfähigkeitsmessgerät mit analogem Instrument und integrierter druckfester Messelektrode (c = 0,2), LED zur Anzeige der Betriebsspannung. Ausgelegt für direkten Aufbau auf den Reinwasseraustritt der Ionenaustauscher-Patrone mit Schnellkupplung (SK) oder 19-mm-Innengewinde.
  • Schutzart: IP 54
Das Gerät ist passend für die druckfesten Ionenaustauscher aus Edelstahl SG 2000 - SG 6200, SG 7000 - SG 15000 (nur SK-Version).