VB 4, Reinwasserverteiler für Wand_montage, mit 4 Kugelhähnen zur Freigabe und Versorgung von Verbrauchern. 1 Anschlussschlauch 2m mit 2 Überwurf_verschraubungen 3/4 IG (gerade ,gewinkelt) Technische Daten Verteiler: Druckbestängkeit: max. 10 bar Ku 1 * 1 ST
Lieferant: EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
VB 4, Reinwasserverteiler für Wand_montage, mit 4 Kugelhähnen zur Freigabe und Versorgung von Verbrauchern. 1 Anschlussschlauch 2m mit 2 Überwurf_verschraubungen 3/4 IG (gerade ,gewinkelt) Technische Daten Verteiler: Druckbestängkeit: max. 10 bar Ku 1 * 1 ST