UltraClear TP 10 TWF 60 UV UF *********************** Wand- oder Tischgert zur Herstellung analytisch reinen, pyrogenfreien Wassers, mit einer Leitfhigkeit von 0,055 S/cm, entsprechend 18,2 MOhm-cm, TOC < 1-3 ppb, bei Einspeisung von Wasser aus de 1 * 1 ST
Lieferant: EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
UltraClear TP 10 TWF 60 UV UF *********************** Wand- oder Tischgert zur Herstellung analytisch reinen, pyrogenfreien Wassers, mit einer Leitfhigkeit von 0,055 S/cm, entsprechend 18,2 MOhm-cm, TOC < 1-3 ppb, bei Einspeisung von Wasser aus de 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.