Flexibler Seitendispenser ******************* 1 Flexibler Zapfdispenser PVDF, totraumfrei, vollständig in die Rezirkulation eingebunden, mit elektronischer Erkennung des Ruhezustandes 1 * 1 ST
Lieferant: EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
Flexibler Seitendispenser ******************* 1 Flexibler Zapfdispenser PVDF, totraumfrei, vollständig in die Rezirkulation eingebunden, mit elektronischer Erkennung des Ruhezustandes 1 * 1 ST