HyClone™ Fötales Rinderserum, charakterisiert (Neuseeland), HyClone-Produkte (Cytiva)

Lieferant: HyClone products (Cytiva)
SH30406.02 SH30406.02HI SH30406.02IR30 SH30406.02IH25 SH30406.02IR25 SH30406.02-45 SH30406.02IR35
HYCLSH30406.02EA 1910 EUR
HYCLSH30406.02 HYCLSH30406.02HI SH30406.02IR30 SH30406.02IH25 SH30406.02IR25 SH30406.02-45 SH30406.02IR35
HyClone™ Fötales Rinderserum, charakterisiert (Neuseeland), HyClone-Produkte (Cytiva)
Seren
HyClone™ Charakterisiertes FBS (Herkunft Neuseeland) wird häufig von Benutzern verwendet, die ein umfassendes biochemisches Profil und vollständige Rückverfolgbarkeit benötigen.

  • Aus Neuseeland bezogen, mit vollständiger Rückverfolgbarkeit bis zur ursprünglichen Quelle
  • Niedriger Antikörper- und hoher Wachstumsfaktorgehalt
  • Produziert mit True-Pool-Technologie für Einheitlichkeit und Konsistenz von Flasche zu Flasche
  • Gefiltert durch drei aufeinanderfolgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm (0,1 µm)
  • Viren-Panel-Test gemäß 9 CFR 113,53

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable
Origin NZ
Endotoxin ≤20 EU/ml
Hämoglobin ≤25 mg/dl
Lagertemperatur Sera should be stored at −10 °C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2...8 °C.

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR