HyClone™ Fötales Rinderserum, charakterisiert (Neuseeland), HyClone-Produkte (Cytiva)
Lieferant: HyClone products (Cytiva)
SH30406.02 SH30406.02HI SH30406.02IR30 SH30406.02IH25 SH30406.02IR25 SH30406.02-45 SH30406.02IR35
HYCLSH30406.02EA 1910 EUR
HYCLSH30406.02 HYCLSH30406.02HI SH30406.02IR30 SH30406.02IH25 SH30406.02IR25 SH30406.02-45 SH30406.02IR35
HyClone™ Fötales Rinderserum, charakterisiert (Neuseeland), HyClone-Produkte (Cytiva)
Seren
HyClone™ Charakterisiertes FBS (Herkunft Neuseeland) wird häufig von Benutzern verwendet, die ein umfassendes biochemisches Profil und vollständige Rückverfolgbarkeit benötigen.
  • Aus Neuseeland bezogen, mit vollständiger Rückverfolgbarkeit bis zur ursprünglichen Quelle
  • Niedriger Antikörper- und hoher Wachstumsfaktorgehalt
  • Produziert mit True-Pool-Technologie für Einheitlichkeit und Konsistenz von Flasche zu Flasche
  • Gefiltert durch drei aufeinanderfolgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm (0,1 µm)
  • Viren-Panel-Test gemäß 9 CFR 113,53
HyClone charakterisiertes fötales Rinderserum (FBS), neuseeländischer Ursprung wird sorgfältig in unserer eigenen neuseeländischen Anlage gesammelt, verarbeitet und gefiltert. Die große Ausdehnung des Pazifischen Ozeans hat die Inseln Neuseelands vor vielen äußeren Einflüssen geschützt, sowohl geografisch als auch biologisch. Einer der Vorteile dieser Isolation ist, dass Neuseeland die wenigsten gemeldeten Rinderkrankheiten der Welt hat, was charakterisiertes FBS, neuseeländischer Ursprung zu einer hervorragenden Quelle für Rinderserum macht, da es mehr Sicherheit bietet.
Charakterisiertes FBS wird auf Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, Glutamat-Pyruvat-Transaminase, Glutamat-Oxalessigsäure-Transaminase, pH-Wert, Gesamtprotein, Albumin, harnstoffgebundenen Stickstoff im Blut, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Kalzium, Chlorid, anorganischen Phosphor, Osmolalität, Eisen, Gesamteisenbindungskapazität (TIBC), prozentuale Eisensättigung, Glukose und IgG getestet. Die enthaltenen Tests können ohne Vorankündigung geändert werden.