Rotationsmikrotom, HM 325
Lieferant: Epredia
902100ER 902100A
SHAN902100EREA 22310 EUR
SHAN902100ER SHAN902100A
Rotationsmikrotom, HM 325
Mikrotome und Mikrotomanordnungen Mikrotome
Schneiden Sie hochwertige Paraffinschnitte ohne Stromversorgung mit dem HM 325. Es verfügt über einen Rückzug beim Rücklauf zum Schutz der Probe und einen manuellen Grobvorschub für schnelles Arbeiten.
  • Einhändig bedienbarer Nullorientierungskopf
  • Schnelltrimmtaste
  • Schnittzähler
  • Führungsschiene für den Messerhalter
  • Große, leicht zu reinigende Abfallschale erstreckt sich unter den Klingenhalter
Lieferumfang: Bitte wenden Sie sich an Ihre lokale Avantor-Niederlassung, um Einzelheiten zu Messern, Klingen und einer vollständigen Auswahl an Zubehör zu erhalten.