Melanin Bleichkit
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
SHH0021-1KT
SHH0021-1KTEA 353 EUR
SHH0021-1KT
Melanin Bleichkit
Umwelt-Prüfkits
Ein einfach zu verwendendes Zwei-Schritte-Kit, das Melanin reduziert und gleichzeitig empfindliches Gewebe, zytologische Details und Antigene bewahrt. Schwere Melaninpigmente in den Zellen können die Zellmorphologie verschleiern und anschließend die Interpretation bei Verwendung routinemäßiger oder spezieller histochemischer Färbungen beeinträchtigen. Das Melanin-Bleichkit ermöglicht die Entfernung von Melanin aus Gewebeschnitten, sodass positive Färbungen richtig interpretiert werden können. Ein Zwei-Schritt-Kit, das kein Mischen erfordert. Wird vor der Färbung verwendet, um Melanin zu reduzieren und gleichzeitig empfindliches Gewebe, zytologische Details und Antigene zu bewahren.
  • Beeinträchtigung der Interpretation bei Verwendung von Spezialfärbungen oder histochemischen Verfahren
  • Zur Entfernung von Melanin aus Gewebeschnitten vor der Färbung mit 3,3′-Diaminobenzidintetrahydrochlorid (DAB) für Spezialfärbungen oder andere histochemische Verfahren
  • Das Melanin Bleichkit kann zur Entfernung von Melanin aus Gewebeschnitten vor der Färbung mit 3,3′-Diaminobenzidintetrahydrochlorid (DAB) für Spezialfärbungen oder andere histochemische Verfahren verwendet werden
  • Nicht empfohlen für die Immunhistochemie
Melanine sind hellbraune, dunkelbraune oder schwarze Pigmente, die intrazellulär im Zytoplasma vorkommen. Melanine kommen in Haaren, Haut, Netzhaut und der Substantia nigra des Gehirns vor. Diese Pigmente stören die Visualisierung zellulärer Details in der Lichtmikroskopie. Das Melanin-Bleichkit bietet eine einfache, zeitsparende Methode zur Reduzierung von Melaninstörungen.