Klerwipe™ Sporizid-Tücher, rückstandsarmes Peroxid gemischt mit WFI
Lieferant: ECOLAB CONTAMINATION CONTROL
6600586
SHIE6600586EA 0 EUR
SHIE6600586
Klerwipe™ Sporizid-Tücher, rückstandsarmes Peroxid gemischt mit WFI
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Desinfektionstücher
Sterile Tücher aus 100% Polyester, imprägniert mit einer Mischung aus 6% Wasserstoffperoxid mit sehr geringen Rückständen.
  • Gebrauchsfertig
  • Rotations-Sporizidtuch mit sehr geringer Rückstandsmenge
  • Für kleine Oberflächen
Die Biozidmischung wird 0,2 µm gefiltert und unter laminarer Strömung der Klasse A steril abgefüllt und in einem Reinraum der Klasse B doppelt verpackt.
Verpackung: In einen wiederverschließbaren Beutel verpackt.