Acetaldehyd, wasserfrei ≥99,5% (durch GC), puriss. p.a., Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ethanal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
00070-500ML 00070-100ML 00070-1L
SIAL00070-500MLEA 183 EUR
SIAL00070-500ML SIAL00070-100ML SIAL00070-1L
Acetaldehyd, wasserfrei ≥99,5% (durch GC), puriss. p.a., Sigma-Aldrich®
Acetaldehyd
Formel: CH₃CHO
Molecular Weight: 44.05 g/mol
Siedepunkt: 21 °C (Lit.)
Schmelzpunkt: –125 °C (Lit.)
Dichte: 0.785 g/mL (25 °C) (Lit.)
Flammpunkt: –27 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006991
CAS-Nummer: 75-07-0
EINECS: 200-836-8
UN: 1089
ADR: 3 I
Merck Index: 12,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de03379d171eda3c733a039cd16293e8ee4a02e2&vid=573943501bd6753f30bb12e41521b99361988998&prid=web&clid=SAPDAM