Acetaldehyde ammonia trimer ≥96,0% (durch Gesamtstickstoff und titrimetrische Analyse), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

00090-100G
SIAL00090-100GEA 81.7 EUR
SIAL00090-100G
Acetaldehyde ammonia trimer ≥96,0% (durch Gesamtstickstoff und titrimetrische Analyse), Sigma-Aldrich®
Acetaldehyde ammonia trimer
Formel: C₆H₂₁N₃O₃
Schmelzpunkt: 95…97 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149559
CAS-Nummer: 58052-80-5
EINECS: 200-868-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay ≥96.0% (NT)
Titration (T) HCl 1 M 96.0 - 104.0%
Content of Carbonate (T) ≤1.0%
IR Spectrum Conforms to Structure


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR