Acetanilid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

00401-5G
SIAL00401-5GEA 83.6 EUR
SIAL00401-5G
Acetanilid, Sigma-Aldrich®
Acetanilid
Formel: C₈H₉NO
Siedepunkt: 304 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 174 °C
MDL: MFCD00008674
CAS-Nummer: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR