cis-4-Hepten-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
cis-1-Hydroxy-4-hepten, cis-Hept-4-en-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
00496-5ML
SIAL00496-5MLEA
39.9
EUR
SIAL00496-5ML
cis-4-Hepten-1-ol, Sigma-Aldrich®
cis-4-Hepten-1-ol
Formel:
C₇H₁₄O Molecular Weight: 114,19 g/mol |
MDL:
MFCD00015575 CAS-Nummer: 6191-71-5 EINECS: 228-238-2 UN: 1987 ADR: 3,III |