Kryolith, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Natriumhexafluoroaluminat, Eisstein, Trinatriumhexafluoraluminat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

01713-2.5KG-R
SIAL01713-2.5KG-REA 89.2 EUR
SIAL01713-2.5KG-R
Kryolith, Sigma-Aldrich®
Kryolith
Formel: AlF₆Na₃
Molecular Weight: 209,94 g/mol
Schmelzpunkt: 1000 °C
Dichte: 2,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 15096-52-3
EINECS: 239-148-8
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR