1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
03024-25G-F
SIAL03024-25G-FEA
95.3
EUR
SIAL03024-25G-F
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indol, Sigma-Aldrich®
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indol
Formel:
C₁₅H₁₅N Molecular Weight: 209,29 g/mol |
MDL:
MFCD00082627 CAS-Nummer: 41532-84-7 EINECS: 255-429-8 |