N-Ethyldiisopropylamin 2 mol/l in N-Methyl-2-pyrrolidon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
03439-250ML
SIAL03439-250MLEA 95.6 EUR
SIAL03439-250ML
N-Ethyldiisopropylamin 2 mol/l in N-Methyl-2-pyrrolidon, Sigma-Aldrich®
N-Ethyldiisopropylamin
Formel: C₈H₁₉N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008868
CAS-Nummer: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0