EDTA Tetranatriumsalz Hydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

03699-1KG 03699-250G
SIAL03699-1KGEA 190 EUR
SIAL03699-1KG SIAL03699-250G
EDTA Tetranatriumsalz Hydrat, Sigma-Aldrich®
EDTA Tetranatriumsalz Hydrat
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·xH₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150025
CAS-Nummer: 13235-36-4
EINECS: 200-573-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR