Fumarsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

03761-500G
SIAL03761-500GEA 223 EUR
SIAL03761-500G
Fumarsäure, Sigma-Aldrich®
Fumarsäure
Formel: C₄H₄O₄
Molecular Weight: 116,07 g/mol
Siedepunkt: 356 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 287 °C
Dichte: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 273 °C
MDL: MFCD00002700
CAS-Nummer: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR