Dimethyl-5-bromisophthalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Brom-1,3-benzoldicarbonsäuredimethylester, 5-Bromisophthalsäuredimethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
04077-5G
SIAL04077-5GEA
301
EUR
SIAL04077-5G
Dimethyl-5-bromisophthalat, Sigma-Aldrich®
Dimethyl-5-bromisophthalat
Formel:
C₁₀H₉BrO₄ Molecular Weight: 273,08 g/mol |
MDL:
MFCD00078709 CAS-Nummer: 51760-21-5 EINECS: 257-386-0 |